1-Naphthaldehyd 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Naphthalincarbaldehyd, α-Naphthalincarbaldehyd, α-Naphthaldehyd
128091000 128095000 128090025
ACRO128091000EA 79.9 EUR
ACRO128091000 ACRO128095000 ACRO128090025
1-Naphthaldehyd 95%
1-Naphthaldehyd
Formel: C₁₁H₈O
Molecular Weight: 156,18 g/mol
Siedepunkt: 160…161 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 1…2 °C
Dichte: 1,15 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004003
CAS-Nummer: 66-77-3
EINECS: 200-633-4
UN: 3334
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6500 to 1.6540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %