1-Naphthaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Naphthalincarbaldehyd, α-Naphthalincarbaldehyd, α-Naphthaldehyd
A15610.0B A15610.18 A15610.30
A15610.0BEA 495 EUR
A15610.0B A15610.18 A15610.30
1-Naphthaldehyd ≥97%
1-Naphthaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 66-77-3 Molecular Formula: C11H8O Formula Weight: 156.18 Flash Point: 112°(233°F) Refractive Index: 1.6530 Odour: Pungent Melting Point: 1-2° Boiling Point: 160-161°/15mm Beilstein Reference: 386082 MDL No.: MFCD00004003
Formel: C₁₁H₈O
Molecular Weight: 156,18 g/mol
Siedepunkt: 160…161 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 1…2 °C
Dichte: 1,148
Flammpunkt: 112 °C (233 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004003
CAS-Nummer: 66-77-3
EINECS: 200-633-4