2-Naphthaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: β-Naphthalincarbaldehyd, 2-Naphthalincarbaldehyd, β-Naphthaldehyd
128100250 128100050 128101000
ACRO128100250EA 109 EUR
ACRO128100250 ACRO128100050 ACRO128101000
2-Naphthaldehyd 98%
2-Naphthaldehyd
Formel: C₁₁H₈O
Siedepunkt: 160 °C (19 mmHg)
Schmelzpunkt: 58…62 °C
Dichte: 1,0775 g/cm³ (99 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004094
CAS-Nummer: 66-99-9
EINECS: 200-640-2
UN: 3335
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to light beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %