2-Naphthaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: β-Naphthalincarbaldehyd, 2-Naphthalincarbaldehyd, β-Naphthaldehyd
B25157.06 B25157.14 B25157.22
B25157.06EA 33.2 EUR
B25157.06 B25157.14 B25157.22
2-Naphthaldehyd ≥98%
2-Naphthaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 66-99-9 Molecular Formula: C11H8O Formula Weight: 156.18 Melting Point: 59-62° Boiling Point: 160°/19mm MDL No.: MFCD00004094
Formel: C₁₁H₈O
Molecular Weight: 156,18 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (19 mmHg)
Schmelzpunkt: 59…62 °C
Dichte: 1,0775 g/cm³ (99 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004094
CAS-Nummer: 66-99-9
EINECS: 200-640-2