1,4-Naphthalindicarbonsäure 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid
L20249.14
L20249.22
L20249.14EA
75.6
EUR
L20249.14
L20249.22
1,4-Naphthalindicarbonsäure 98+%
1,4-Naphthalindicarbonsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 605-70-9
Molecular Formula: C12H8O4
Formula Weight: 216.19
Melting Point: 321-325°
Beilstein Reference: 2051255
Formel:
C₁₂H₈O₄ Molecular Weight: 216.19 g/mol Schmelzpunkt: 321…325 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014312 CAS-Nummer: 605-70-9 EINECS: 210-094-7 |