2,6-Naphthalindicarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Naphthalin-2,6-dicarbonsäure
A16868.06
A16868.14
A16868.22
A16868.06EA
69.2
EUR
A16868.06
A16868.14
A16868.22
2,6-Naphthalindicarbonsäure ≥98%
2,6-Naphthalindicarbonsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 1141-38-4
Molecular Formula: C12H8O4
Formula Weight: 216.19
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
C₁₂H₈O₄ Molecular Weight: 216.19 g/mol Siedepunkt: 422 Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004105 CAS-Nummer: 1141-38-4 EINECS: 214-527-0 |