1-Chlornaphthalin 85% remainder 2-Chloronaphthalene, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: α-Chlornaphthalin, 1-Naphthylchlorid
180970010 180971000 180970025
ACRO180970010EA 107 EUR
ACRO180970010 ACRO180971000 ACRO180970025
1-Chlornaphthalin 85% remainder 2-Chloronaphthalene, technische Qualität
1-Chlornaphthalin
Formel: C₁₀H₇Cl
Molecular Weight: 162,62 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –2,5 °C
Dichte: 1,194 g/cm³
Flammpunkt: 121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003874
CAS-Nummer: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02168
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6300 to 1.6340 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥93 %