1-Chlornaphthalin tech. 85% remainder 2-chloronaphthalene, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
α-Chlornaphthalin, 1-Naphthylchlorid
A15029.0B
A15029.18
A15029.30
A15029.0BEA
246
EUR
A15029.0B
A15029.18
A15029.30
1-Chlornaphthalin tech. 85% remainder 2-chloronaphthalene, technische Qualität
1-Chlornaphthalin
Purity: 85%
CAS No.: 90-13-1
Molecular Formula: C10H7Cl
Formula Weight: 162.62
Flash Point: 121°(249°F)
Refractive Index: 1.6330
Melting Point: ca -8°
Boiling Point: 259°
Beilstein Reference: 970836
Merck Reference: 14,2149
MDL No.: MFCD00003874
Formel:
C₁₀H₇Cl Molecular Weight: 162,62 g/mol Siedepunkt: 259 °C Schmelzpunkt: ∼–8 °C Dichte: 1,194 Flammpunkt: 121 °C (249 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003874 CAS-Nummer: 90-13-1 EINECS: 201-967-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2149 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)