1-Chlornaphthalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: α-Chlornaphthalin, 1-Naphthylchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20315.1000 8.20315.0100 8.20315.0025
8.20315.1000EA 119 EUR
8.20315.1000 8.20315.0100 8.20315.0025
1-Chlornaphthalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Chlornaphthalin
Formel: C₁₀H₇Cl
Molecular Weight: 162,62 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2,5 °C
Dichte: 1,1938 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003874
CAS-Nummer: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02168

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.009 g/l (20 °C)
Melting Point -6 °C
Molar Mass 162.61 g/mol
Boiling Point 259 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (20 °C)
Flash Point 115 °C
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Ignition Point 500 °C
Synonyms α-Naphthyl chloride
Hill Formula C10H7Cl

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR