1-Chlornaphthalin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: α-Chlornaphthalin, 1-Naphthylchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

25320-250ML-F 25320-1L-F
SIAL25320-250ML-FEA 63.5 EUR
SIAL25320-250ML-F SIAL25320-1L-F
1-Chlornaphthalin, Sigma-Aldrich®
1-Chlornaphthalin
Formel: C₁₀H₇Cl
Molecular Weight: 162,62 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2,5 °C
Dichte: 1,1938 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003874
CAS-Nummer: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02168

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR