2-Chlornaphthalin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
404840050 404840250
ACRO404840050EA 142 EUR
ACRO404840050 ACRO404840250
2-Chlornaphthalin 99%
2-Chloronaphthalene
Formel: C₁₀H₇Cl
Molecular Weight: 162,62 g/mol
Siedepunkt: 256 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Dichte: 1,2656 g/cm³ (16 °C)
Flammpunkt: 125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035731
CAS-Nummer: 91-58-7
EINECS: 202-079-9
Merck Index: 13,02169
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 60 °C
GC ≥98.5 %