1-Fluornaphthalin

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

002697-25G 002697-100G 002697-500G
FLUO002697-25GEA 36.9 EUR
FLUO002697-25G FLUO002697-100G FLUO002697-500G
1-Fluornaphthalin
1-Fluoronaphthalene
Formel: C₁₀H₇F
Molecular Weight: 146,16 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –12,5 °C
Dichte: 1,135 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003873
CAS-Nummer: 321-38-0
EINECS: 206-287-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR