Octafluornaphthalin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Perfluoronaphthalene
B21699.03 B21699.06 B21699.14
B21699.03EA 52.4 EUR
B21699.03 B21699.06 B21699.14
Octafluornaphthalin 96%
Octafluornaphthalin
Purity: 96% CAS No.: 313-72-4 Molecular Formula: C10F8 Formula Weight: 272.10 Melting Point: 84-89° Boiling Point: 209° MDL No.: MFCD00014307
Formel: C₁₀F₈
Molecular Weight: 272.1 g/mol
Siedepunkt: 209 °C
Schmelzpunkt: 84…89 °C
Dichte: 2.069 g/cm³ (–70 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014307
CAS-Nummer: 313-72-4
EINECS: 206-239-9