Octafluornaphthalin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: Perfluoronaphthalene
003270-1G 003270-5G 003270-25G
FLUO003270-1GEA 42.9 EUR
FLUO003270-1G FLUO003270-5G FLUO003270-25G
Octafluornaphthalin
Octafluornaphthalin
Formel: C₁₀F₈
Molecular Weight: 272.1 g/mol
Siedepunkt: 238
Schmelzpunkt: 80…86 °C
Dichte: 2.069 g/cm³ (–70 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014307
CAS-Nummer: 313-72-4
EINECS: 206-239-9