1-Naphthylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Aminonaphthalin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22291.0100 8.22291.1000
8.22291.0100EA 37.9 EUR
8.22291.0100 8.22291.1000
1-Naphthylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Naphthylamin
Formel: C₁₀H₉N
Molecular Weight: 143.19 g/mol
Siedepunkt: 300
Schmelzpunkt: 50
Dichte: 1.171 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 156
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004016
CAS-Nummer: 134-32-7
EINECS: 205-138-7
UN: 2077
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06485
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 48 - 50 °C
Molar Mass 143.19 g/mol
Bulk Density 560 kg/m3
Boiling Point 7.1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Vapor Pressure 301 °C (1013 hPa)
Flash Point 0.003 hPa (20 °C)
Refractive Index 157 °C
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C