1,5-Dinitronaphthalin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13869.14 A13869.22
A13869.14EA 25.1 EUR
A13869.14 A13869.22
1,5-Dinitronaphthalin ≥97%
1,5-Dinitronaphthalene
Purity: 97+% CAS No.: 605-71-0 Molecular Formula: C10H6N2O4 Formula Weight: 218.17 Odour: Odourless Melting Point: 214-218° Beilstein Reference: 527184 MDL No.: MFCD00003916
Formel: C₁₀H₆N₂O₄
Molecular Weight: 218.17 g/mol
Siedepunkt: 390
Schmelzpunkt: 214…218 °C
Dichte: 1.586
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003916
CAS-Nummer: 605-71-0
EINECS: 210-095-2