1-Naphthol 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Hydroxynaphthalin, α-Naphthol, α-Hydroxynaphthalin
128191000 128195000 128190025
ACRO128191000EA 25.8 EUR
ACRO128191000 ACRO128195000 ACRO128190025
1-Naphthol 99+%
1-Naphthol
Formel: C₁₀H₈O
Molecular Weight: 144,17 g/mol
Siedepunkt: 278…280 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 95…97 °C
Dichte: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003930
CAS-Nummer: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06409
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 97 °C
GC ≥99.0 %