1-Naphthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Hydroxynaphthalin, α-Naphthol, α-Hydroxynaphthalin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
33420-100G-R 33420-250G-R
SIAL33420-100G-REA 187 EUR
SIAL33420-100G-R SIAL33420-250G-R
1-Naphthol, Sigma-Aldrich®
1-Naphthol
Formel: C₁₀H₈O
Molecular Weight: 144,17 g/mol
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94 °C
Dichte: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003930
CAS-Nummer: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06409