1-Naphthol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Hydroxynaphthalin, α-Naphthol, α-Hydroxynaphthalin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22289.0250
8.22289.1000
8.22289.9050
8.22289.0250EA
44.7
EUR
8.22289.0250
8.22289.1000
8.22289.9050
1-Naphthol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Naphthol
Formel:
C₁₀H₈O Molecular Weight: 144.17 g/mol Siedepunkt: 282 Schmelzpunkt: 94 Dichte: 1.224 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 125 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003930 CAS-Nummer: 90-15-3 EINECS: 201-969-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,06409 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.1 g/l (20 °C) |
Melting Point | 94 - 96 °C |
Molar Mass | 144.17 g/mol |
Bulk Density | 450 kg/m3 |
Boiling Point | 288 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (94 °C) |
Flash Point | 125 °C |
Density | 1.28 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 510 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |