2-Naphthol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxynaphthalin, β-Naphthol, β-Hydroxynaphthalin
180821000 180825000 180820010 180820025
ACRO180821000EA 37.2 EUR
ACRO180821000 ACRO180825000 ACRO180820010 ACRO180820025
2-Naphthol 99+%
2-Naphthol
Formel: C₁₀H₈O
Molecular Weight: 144.17 g/mol
Siedepunkt: 285…286 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 120…124 °C
Flammpunkt: 153 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004067
CAS-Nummer: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06471
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to pink to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
GC ≥99.0 %