2-Naphthol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxynaphthalin, β-Naphthol, β-Hydroxynaphthalin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22290.0250
8.22290.1000
8.22290.9060
8.22290.9025
8.22290.0250EA
44.4
EUR
8.22290.0250
8.22290.1000
8.22290.9060
8.22290.9025
2-Naphthol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Naphthol
Formel:
C₁₀H₈O Molecular Weight: 144,17 g/mol Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 121,6 °C Dichte: 1,217 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 153 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004067 CAS-Nummer: 135-19-3 EINECS: 205-182-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,06471 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1 g/l (20 °C) |
Melting Point | 121.6 °C |
Molar Mass | 144.17 g/mol |
Bulk Density | 300 kg/m3 |
Boiling Point | 294.8 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 153 °C |
Density | 1.27 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 430 °C |