Naphthalin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
180900010 180902500 180900025 180900050
ACRO180900010EA 61.7 EUR
ACRO180900010 ACRO180902500 ACRO180900025 ACRO180900050
Naphthalin 99%
Naphthalene
Formel: C₁₀H₈
Molecular Weight: 128.17 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 79…82 °C
Dichte: 0.99 g/cm³
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001742
CAS-Nummer: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
UN: 1334
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87c606cb828e0f39bab8b9d50c2c26501e1637d&vid=9e4bc21353014391fc8486208c8757e6375e2ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or flakes or tablets or balls
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 82 °C
GC ≥98.5 %