Naphthalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20846.0100
8.20846.1000
8.20846.0106
8.20846.9010
8.20846.0100EA
24.5
EUR
8.20846.0100
8.20846.1000
8.20846.0106
8.20846.9010
Naphthalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Naphthalene
Formel:
C₁₀H₈ Molecular Weight: 128,17 g/mol Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 79…82 °C Dichte: 1,145 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001742 CAS-Nummer: 91-20-3 EINECS: 202-049-5 UN: 1334 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06457 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.03 g/l (25 °C) |
Melting Point | 79 - 82 °C |
Molar Mass | 128.17 g/mol |
Bulk Density | 550 - 600 mg/m3 |
Boiling Point | 218 °C |
Vapor Pressure | 0.08 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 80 °C |
Explosion Limit | 0.9 - 5.9 %(V) |
Density | 1.15 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 540 °C |
Hazard Class | 4.1 |
Hazard Class Description | Flammable Solid |