1-Brom-2-methylnaphthalin 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
154260250 154261000
ACRO154260250EA 78.3 EUR
ACRO154260250 ACRO154261000
1-Brom-2-methylnaphthalin 90%, technische Qualität
1-Bromo-2-methylnaphthalene
Formel: C₁₁H₉Br
Molecular Weight: 221,1 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,418 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003871
CAS-Nummer: 2586-62-1
EINECS: 219-966-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6450 to 1.6530 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure