1-Brom-2-methylnaphthalin tech. 90%, technische Qualität

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

L05093.09 L05093.18
L05093.09EA 39.7 EUR
L05093.09 L05093.18
1-Brom-2-methylnaphthalin tech. 90%, technische Qualität
1-Bromo-2-methylnaphthalene

Purity: 90% CAS No.: 2586-62-1 Molecular Formula: C11H9Br Formula Weight: 221.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6490 Boiling Point: 295-296° Beilstein Reference: 2042531 MDL No.: MFCD00003871

Formel: C₁₁H₉Br
Molecular Weight: 221,1 g/mol
Siedepunkt: 295…296 °C
Dichte: 1,428
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003871
CAS-Nummer: 2586-62-1
EINECS: 219-966-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR