2-(Brommethyl)naphthalin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
162560050 162560250 162561000
ACRO162560050EA 43.2 EUR
ACRO162560050 ACRO162560250 ACRO162561000
2-(Brommethyl)naphthalin 96%
2-(Bromomethyl)naphthalene
Formel: C₁₁H₉Br
Molecular Weight: 221,1 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (100 mmHg)
Schmelzpunkt: 52…57 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004123
CAS-Nummer: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥95 %