1-(Chlormethyl)naphthalin
Lieferant: CHEMPUR
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Naphtylmethylchlorid
RH01466.250
RH01466.1
CHMPRH01466.250EA
0
EUR
CHMPRH01466.250
MAYBRH01466.1
1-(Chlormethyl)naphthalin
1-(Chlormethyl)naphthalin
Formel:
C₁₁H₉Cl Molecular Weight: 176,65 g/mol Siedepunkt: 291 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 32 °C Dichte: 1,174 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004042 CAS-Nummer: 86-52-2 EINECS: 201-678-2 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...