1-Methylnaphthalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Methylnaphthalin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20809.0005
8.20809.0250
8.20809.1000
8.20809.0005EA
25.5
EUR
8.20809.0005
8.20809.0250
8.20809.1000
1-Methylnaphthalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Methylnaphthalin
Formel:
C₁₁H₁₀ Molecular Weight: 142,2 g/mol Siedepunkt: 244…245 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –33…–32 °C Dichte: 1,022 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 122 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004034 CAS-Nummer: 90-12-0 EINECS: 201-966-8 UN: 3082 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.026 g/l (25 °C) |
Molar Mass | 142.20 g/mol |
Boiling Point | 244 - 245 °C (1013 mbar) |
Vapor Pressure | 2 hPa (25 °C) |
Flash Point | 82 °C |
Explosion Limit | 0.7 - 6.5 %(V) |
Density | 1.02 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 529 °C |