2-Methylnaphthalin 96%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: β-Methylnaphthalin

127170050 127175000 127170025
ACRO127170050EA 27 EUR
ACRO127170050 ACRO127175000 ACRO127170025
2-Methylnaphthalin 96%
2-Methylnaphthalin
Formel: C₁₁H₁₀
Molecular Weight: 142,2 g/mol
Siedepunkt: 241…242 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 32…36 °C
Dichte: 1,01 g/cm³
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004118
CAS-Nummer: 91-57-6
EINECS: 202-078-3
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 36 °C
GC ≥95 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR