Tetrahydrofuran ≥99,7% Unstabilisiert für die Spektrophotometrie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
41819.AK
41819.K2
41819.M1
41819.AKEA
45.1
EUR
41819.AK
41819.K2
41819.M1
Tetrahydrofuran ≥99,7% Unstabilisiert für die Spektrophotometrie
Tetrahydrofuran
Purity: 99.7+%
CAS No.: 109-99-9
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: -17°(1°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.889
Refractive Index: 1.4070
Appearance: Colourless
Odour: Ether-like
Melting Point: -108°
Boiling Point: 66°
Beilstein Reference: 102391
Merck Reference: 14,9211
UN No.: 2056
MDL No.: MFCD00005356
Formel:
C₄H₈O Siedepunkt: 66 °C Schmelzpunkt: –108 °C Dichte: 0,889 Flammpunkt: –17 °C (1 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005356 CAS-Nummer: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3,II REACH: 05-2114615188-48 Merck Index: 14,9211 |