Tetrahydrofuran, wasserfrei ≥99,8% Unstabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, 1,4-Oxidobutan, Oxolan, THF
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
41820.AK
41820.K2
41820.AKEA
43.8
EUR
41820.AK
41820.K2
Tetrahydrofuran, wasserfrei ≥99,8% Unstabilisiert
Tetrahydrofuran
Unstabilized
Purity: 99.8+%
CAS No.: 109-99-9
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: -17°(1°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.889
Refractive Index: 1.4070
Appearance: Colourless
Odour: Ether-like
Melting Point: -108°
Boiling Point: 66°
Beilstein Reference: 102391
Merck Reference: 14,9211
UN No.: 2056
MDL No.: MFCD00005356
Formel:
C₄H₈O Molecular Weight: 72.11 g/mol Siedepunkt: 66 °C Schmelzpunkt: –108 °C Dichte: 0.889 Flammpunkt: –17 °C (1 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005356 CAS-Nummer: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3 II REACH: 05-2114615188-48 Merck Index: 14,9211 |