Kühler, Liebig, vertikal, BOLA
Lieferant: Bohlender
B301-04 B301-02
BOHLB301-04EA 622 EUR
BOHLB301-04 BOHLB301-02
Kühler, Liebig, vertikal, BOLA
Kühler
PFA, PTFE, PP und Glas.
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Sehr gut Chemikalienbeständigkeit
  • Transparenz: transparent
Dünnwandiges Kühlrohr aus durchscheinendem, gasdichtem PFA, Kühlmantel aus Borosilikatglas, mit Schlauchnippeln aus PP und Mutter für Külwasseranschluss, Schliffkern und -hülse aus PTFE. Das Destillat kommt nur mit PFA/PTFE in Berührung. Für vertikale Montage geeignet. Integrierte Spezialmutter (Safe-Lab) zum einfachen Sichern und Lösen des Kegelschliffs.