Tetrahydrofuran, EMPARTA® ACS analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, 1,4-Oxidobutan, Oxolan, THF
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.07025.2500 1.07025.4000
1.07025.2500EA 185 EUR
1.07025.2500 1.07025.4000
Tetrahydrofuran, EMPARTA® ACS analytisches Reagens, Supelco®
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 66
Schmelzpunkt: –108.5 °C
Dichte: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –21.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -108.5 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 65 - 66 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 173 hPa (20 °C)
Flash Point -21.5 °C
Refractive Index 1.407 (20 °C)
Explosion Limit 1.5 - 12.4 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C
Evaporation Number 2.3