Tetrahydrofuran ≥99,5% (durch Trockensubstanz) stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol ∼ 250 ppm
28551.296EA 44.7 EUR
28551.296 28551.321 28551.460 28551.550
Tetrahydrofuran ≥99,5% (durch Trockensubstanz) stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108,5 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –21,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,5 %
IR Spectrum Entspricht
Acidity Max. 0.001 meq/g
Boiling point 65 - 66.5 °C
Colouration Max. 20 APHA
Density (20/4) 0.885 - 0.888
Density (20/20) 0.886 - 0.890
Brechungsindex (20°C) 1.406 - 1.408
Verdampfungsrückstand Max. 0,03 %
Peroxide (als H2O2) Max. 0,015 %
Water Max. 0,05 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.03 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Entspricht
Konform zu Reag. Ph.Eur. Entspricht
Stabilizer (BHT) About 250 ppm