Tetrahydrofuran, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) ≥99,9% stabilisiert
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, 1,4-Oxidobutan, Oxolan, THF
Stabilisierung: 250 ppm Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83678.230EA 93.5 EUR
83678.230 83678.290 83678.269
Tetrahydrofuran, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) ≥99,9% stabilisiert
Tetrahydrofuran
250 ml Flasche mit Septumverschluß mit sechs wiederverschließbaren Einstichstellen
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 66
Schmelzpunkt: –108,5 °C
Dichte: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –21.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 5 ppm
Wasser Max. 30 ppm