2,3-Dibrompyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L19527.14 L19527.03 L19527.06
L19527.14EA 420 EUR
L19527.14 L19527.03 L19527.06
2,3-Dibrompyridin ≥97%
2,3-Dibromopyridine
Purity: 97% CAS No.: 13534-89-9 Molecular Formula: C5H3Br2N Formula Weight: 236.90 Melting Point: 58-60° Boiling Point: 249-250° MDL No.: MFCD00234014
Formel: C₅H₃Br₂N
Molecular Weight: 236,89 g/mol
Siedepunkt: 249…250 °C
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234014
CAS-Nummer: 13534-89-9