2,5-Dibrompyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A10937.18
A10937.09
A10937.18EA
167
EUR
A10937.18
A10937.09
2,5-Dibrompyridin ≥97%
2,5-Dibromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 624-28-2
Molecular Formula: C5H3Br2N
Formula Weight: 236.90
Melting Point: 92-96°
Boiling Point: 249°
MDL No.: MFCD00006221
Formel:
C₅H₃Br₂N Molecular Weight: 236,89 g/mol Siedepunkt: 249 °C Schmelzpunkt: 92…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006221 CAS-Nummer: 624-28-2 EINECS: 210-839-6 |