2,6-Dibrompyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
112910250
112911000
112915000
ACRO112910250EA
57.3
EUR
ACRO112910250
ACRO112911000
ACRO112915000
2,6-Dibrompyridin 98%
2,6-Dibromopyridine
Formel:
C₅H₃Br₂N Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 118…119 °C Flammpunkt: 213 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006223 CAS-Nummer: 626-05-1 EINECS: 210-926-9 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to grey to yellow-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 117 to 121 °C |
GC | ≥99.0 % |
Boiling point | 114 to 116 °C |
Color scale | ≤20 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |