2,6-Dibrompyridin

Lieferant: Thermo Scientific

SB01233DA SB01233.10 SB01233.50
MAYBSB01233DAEA 0 EUR
MAYBSB01233DA MAYBSB01233.10 MAYBSB01233.50
2,6-Dibrompyridin
2,6-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
Molecular Weight: 236,89 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006223
CAS-Nummer: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR