5-Brom-2-chlorpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B24862.06 B24862.14
B24862.06EA 32.7 EUR
B24862.06 B24862.14
5-Brom-2-chlorpyridin ≥98%
5-Brom-2-chlorpyridin
Purity: 98% CAS No.: 53939-30-3 Molecular Formula: C5H3BrClN Formula Weight: 192.44 Melting Point: 68-72° Beilstein Reference: 108887
Formel: C₅H₃BrClN
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318951
CAS-Nummer: 53939-30-3