5-Brom-2-iodpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L19610.14 L19610.06
L19610.14EA 181 EUR
L19610.14 L19610.06
5-Brom-2-iodpyridin ≥98%
5-Brom-2-iodpyridin
Purity: 98% CAS No.: 223463-13-6 Molecular Formula: C5H3BrIN Formula Weight: 283.89 Melting Point: 113-116° Beilstein Reference: 2119
Formel: C₅H₃BrIN
Molecular Weight: 283,89 g/mol
Schmelzpunkt: 113…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00691506
CAS-Nummer: 223463-13-6