2-Brom-3-nitropyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L20019.03 L20019.06
L20019.03EA 27.2 EUR
L20019.03 L20019.06
2-Brom-3-nitropyridin ≥98%
2-Bromo-3-nitropyridine
Purity: 98% CAS No.: 19755-53-4 Molecular Formula: C5H3BrN2O2 Formula Weight: 203.00 Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 124504
Formel: C₅H₃BrN₂O₂
Schmelzpunkt: 122…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00955613
CAS-Nummer: 19755-53-4