2-Brom-5-nitropyridin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

357670010 357670050
ACRO357670010EA 28.1 EUR
ACRO357670010 ACRO357670050
2-Brom-5-nitropyridin 98%
2-Bromo-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃BrN₂O₂
Molecular Weight: 203 g/mol
Siedepunkt: 145…147 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 137…141 °C
MDL: MFCD00006222
CAS-Nummer: 4487-59-6
EINECS: 224-777-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR