2,3,4,6-Tetrachlorpyridin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB15033.250
BTB15033.1
MAYBBTB15033.250EA
0
EUR
MAYBBTB15033.250
MAYBBTB15033.1
2,3,4,6-Tetrachlorpyridin
2,3,4,6-Tetrachloropyridine
Formel:
C₅HCl₄N Molecular Weight: 216,88 g/mol |
MDL:
MFCD01312169 CAS-Nummer: 14121-36-9 EINECS: 237-973-8 |