2,4-Dichlorpyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
379470050 379470250
ACRO379470050EA 85.5 EUR
ACRO379470050 ACRO379470250
2,4-Dichlorpyridin 98%
2,4-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
Molecular Weight: 147,99 g/mol
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,37 g/cm³
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00955618
CAS-Nummer: 26452-80-2
EINECS: 247-717-7
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %