2,5-Dichlorpyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
186140050
186140250
186141000
ACRO186140050EA
37.7
EUR
ACRO186140050
ACRO186140250
ACRO186141000
2,5-Dichlorpyridin 98%
2,5-Dichloropyridine
Formel:
C₅H₃Cl₂N Molecular Weight: 147,99 g/mol Siedepunkt: 190…191 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 58…62 °C Flammpunkt: 112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006239 CAS-Nummer: 16110-09-1 EINECS: 240-278-2 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 58 to 62 °C |
Water | ≤1 % |
GC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | 28.1 to 29.5 % (citric acid dry substance) |