2,6-Dichlorpyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
113730050
113731000
ACRO113730050EA
23
EUR
ACRO113730050
ACRO113731000
2,6-Dichlorpyridin 98%
2,6-Dichloropyridine
Formel:
C₅H₃Cl₂N Molecular Weight: 147,99 g/mol Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 84…89 °C Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006244 CAS-Nummer: 2402-78-0 EINECS: 219-282-3 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to pink to light grey Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 84 to 89 °C |
GC | ≥97.5 % |
Iodate (IO3) | ≤3 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Barium (Ba) | ≤0.002 % |
Calcium (Ca) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.001 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |