3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpyridin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dichlorotrifluoropyridine
SB01768.1
SB01768.10
SB01768.50
MAYBSB01768.1EA
0
EUR
MAYBSB01768.1
MAYBSB01768.10
MAYBSB01768.50
3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpyridin
3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpyridin
Formel:
C₅Cl₂F₃N Molecular Weight: 201,96 g/mol Siedepunkt: 159…160 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 24…26 °C Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00006226 CAS-Nummer: 1737-93-5 EINECS: 217-088-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...