2,6-Dichlor-3-nitropyridin
Lieferant: Thermo Scientific
SB01862.1
SB01862.10
SB01862.50
MAYBSB01862.1EA
0
EUR
MAYBSB01862.1
MAYBSB01862.10
MAYBSB01862.50
2,6-Dichlor-3-nitropyridin
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ Molecular Weight: 192,99 g/mol Schmelzpunkt: 67…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006234 CAS-Nummer: 16013-85-7 EINECS: 240-151-1 |