2-Chlor-3-nitropyridin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12161.06
A12161.14
A12161.22
A12161.06EA
28.6
EUR
A12161.06
A12161.14
A12161.22
2-Chlor-3-nitropyridin ≥99%
2-Chloro-3-nitropyridine
Purity: 99%
CAS No.: 5470-18-8
Molecular Formula: C5H3ClN2O2
Formula Weight: 158.54
Flash Point: 185°(365°F)
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 124482
MDL No.: MFCD00006232
Formel:
C₅H₃ClN₂O₂ Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 99…103 °C Flammpunkt: 185 °C (365 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006232 CAS-Nummer: 5470-18-8 EINECS: 226-799-8 |